Kluczowe dokumenty
AMBH97F1113C
Ambeed, Inc.
2-Oxaadamantan-1-ylmethanol
About This Item
Iupac Name
2-oxatricyclo[3.3.1.1~3,7~]dec-1-ylmethanol
Inchi Code
1S/C10H16O2/c11-6-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)12-10/h7-9,11H,1-6H2
Klucz InChI
CXQHXBRNBRPJRY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1303974-14-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)