Kluczowe dokumenty
AMBH97F0457B
Ambeed, Inc.
4-Methylpiperidin-4-ol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-methyl-4-piperidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-6(8)2-4-7-5-3-6;/h7-8H,2-5H2,1H3;1H
Klucz InChI
AYXAEOAVYSHGSB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/586375-35-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/586375-35-1.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)