Kluczowe dokumenty
AMBH9614F2B0
Ambeed, Inc.
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H7N3/c1-5-3-6(4-7)8-9(5)2/h3H,1-2H3
Klucz InChI
QJTFMFKUXJQSAO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54384-71-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)