Merck
AMBH9614F0D8
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-5-bromo-3-nitrobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.06
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
methyl 2-amino-5-bromo-3-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O4/c1-15-8(12)5-2-4(9)3-6(7(5)10)11(13)14/h2-3H,10H2,1H3
Klucz InChI
AVBOYXHZYFHVJS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/636581-61-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)