Merck
AMBH6FD7F6C9
Ambeed, Inc.
8-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.64
Numer MDL:
Iupac Name
8-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C9H10ClN/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1,3,5,11H,2,4,6H2
Klucz InChI
NLSDMOYGCYVCFC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90562-36-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)