Merck
AMBH324ABB8B
Ambeed, Inc.
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl Alcohol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.15
Numer MDL:
Iupac Name
(3,5-difluoro-4-methoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O2/c1-12-8-6(9)2-5(4-11)3-7(8)10/h2-3,11H,4H2,1H3
Klucz InChI
VWDDWYZOCQFZHH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/706786-41-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/706786-41-6.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)