Kluczowe dokumenty
AMBH324ABAFC
Ambeed, Inc.
5-Amino-3-(3-methoxyphenyl)isoxazole
About This Item
Iupac Name
3-(3-methoxyphenyl)-5-isoxazolamine
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-13-8-4-2-3-7(5-8)9-6-10(11)14-12-9/h2-6H,11H2,1H3
Klucz InChI
GFZSBBXGHNWHSF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/119162-46-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/119162-46-8.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)