Kluczowe dokumenty
AMBH324AB73D
Ambeed, Inc.
Dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
About This Item
Iupac Name
dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H9BO3/c14-13(15)9-5-3-7-11-12(9)8-4-1-2-6-10(8)16-11/h1-7,14-15H
Klucz InChI
JOFBTOVNZIUWPX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/162607-19-4.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)