Merck
AMBH303C4FE4
Ambeed, Inc.
3-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)propan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.69
Numer MDL:
Iupac Name
3-(5-chloro-1H-indol-3-yl)propylamine
Inchi Code
1S/C11H13ClN2/c12-9-3-4-11-10(6-9)8(7-14-11)2-1-5-13/h3-4,6-7,14H,1-2,5,13H2
Klucz InChI
LHRVIXGXFXJLTO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54298-68-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/54298-68-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)