Kluczowe dokumenty
AMBH2D6F98E8
Ambeed, Inc.
5-Aminomethylthiazole HCl
About This Item
Iupac Name
1,3-thiazol-5-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6N2S.ClH/c5-1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1,5H2;1H
Klucz InChI
WZJFBMHEYMPACF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131052-46-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/131052-46-5.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)