Kluczowe dokumenty
AMBH2D6F521D
Ambeed, Inc.
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-methyl-3-azetidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO.ClH/c1-4(6)2-5-3-4;/h5-6H,2-3H2,1H3;1H
Klucz InChI
WEAZZOCWAJWPRL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124668-46-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/124668-46-8.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)