Merck
AMBH2D6F4A42
Ambeed, Inc.
2,6-Dibromo-3,5-dimethylpyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.95
Numer MDL:
Iupac Name
2,6-dibromo-3,5-dimethylpyridine
Inchi Code
1S/C7H7Br2N/c1-4-3-5(2)7(9)10-6(4)8/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ILHNZRHAVNCIFX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117846-58-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)