Merck
AMBH2D6F42FB
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-hydroxycyclobutanecarboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-2-10-7(9)5-3-6(8)4-5/h5-6,8H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
KTVUZBJHOAPDGC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17205-02-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)