Kluczowe dokumenty
AMBH2D6F1998
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4,5-dimethylthiazole
About This Item
Iupac Name
2-bromo-4,5-dimethyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C5H6BrNS/c1-3-4(2)8-5(6)7-3/h1-2H3
Klucz InChI
SOFNZMRISCENSZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29947-24-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)