Kluczowe dokumenty
Z804746
Sigma-Aldrich
Round crystal window
CaF2, diam. × thickness 20 mm × 2 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiały
CaF2
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
20 mm × 2 mm
Opis ogólny
Cut and polished quality crystal windows.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)