Merck
Z767980
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
Holds 1 x 250 mL flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
Materiały
aluminum
Właściwości
Holds 1 x 250 mL flask
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 0025000633
szer. × wys. × śr.
90 mm × 35 mm × 79 mm
Opis ogólny
H 135.108 flat bottom, aluminium block for use with various IKA® magnetic stirrers. Either H 135.10 support plate without handle or H 135.11 support plate with handle is required to use the block.
Cechy i korzyści
  • Holds 1 x 250 mL flask
  • Hole diameter: 86 mm
  • Hole depth: 31.5 mm
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG