Kluczowe dokumenty
Z767328
Microflex NeoPro® EC powder-free chloroprene gloves
size S
Synonim(y):
disposable glove
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
Produkt Z767328 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
(chloroprene gloves)
green
rozmiar
S
opis
ambidexterous
textured fingers
Właściwości
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
opakowanie
pack of 50 ea (boxes of 50)
producent / nazwa handlowa
Microflex NEC-288-S
Długość
11.8 in. , cuff
grubość
6.3 mil , palm
8.3 mil , fingers
Opis ogólny
Featureing an extended cuff, NeoPro® EC is the longest and thickest non-latex glove produced by Microflex. It uses a polychloroprene formulation to provide a secure grip along with exceptional protection from biological and chemical hazards inwet or dry conditions.
Informacje prawne
NeoPro is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)