Kluczowe dokumenty
Z766852
Microflex NeoPro® EC powder-free chloroprene gloves
size M
Synonim(y):
rękawica jednorazowa
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Produkt Z766852 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
(chloroprene gloves)
green
rozmiar
M
opis
ambidexterous
textured fingers
Właściwości
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
opakowanie
pack of 50 ea (boxes of 50)
producent / nazwa handlowa
Microflex NEC-288-M
Długość
11.8 in. , cuff
grubość
6.3 mil , palm
8.3 mil , fingers
Opis ogólny
Rękawice 1479 EC z wydłużonym mankietem są najdłuższymi i najgrubszymi nielateksowymi rękawicami produkowanymi przez Microflex. Wykorzystuje formułę polichloroprenową, aby zapewnić pewny chwyt oraz wyjątkową ochronę przed zagrożeniami biologicznymi i chemicznymi w warunkach mokrych i suchych.
Informacje prawne
NeoPro is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)