Kluczowe dokumenty
Z765171
Tygon® formula E-3603 laboratory tubing
I.D. × O.D. × wall thickness 1/2 in. × 3/4 in. × 1/8 in.
Synonim(y):
Alternatywa dla rurek DEHP, Rurki odporne na chemikalia, przewody próżniowe, rurki laboratoryjne
Wybierz wielkość
50 FT
2560,00 zł
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 FT
2560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 50 feet
producent / nazwa handlowa
Tygon
śr. wewn. × śr. zewn. × grubość ścianki
1/2 in. × 3/4 in. × 1/8 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
TYGON® E-3603 non-DEHP laboratory and vacuum tubing delivers the same superior performance you′ve come to expect from TYGON products - but now in a formulation that contains a widely accepted substitute for DEHP plasticizer.
TYGON® E-3603 laboratory tubing is specially formulated for resistance to flex fatigue and abrasion, handles virtually all inorganic chemicals found in the lab, and is less permeable than rubber tubing. The glassy-smooth inner bore helps prevent build-up to facilitate cleaning.
TYGON® E-3603 vacuum tubing shares all these performance features and has extra heavy walls that will withstand a full vacuum at room temperature.
Features/Benefits:
  • Alternative to DEHP tubing
  • New formulation delivers the same excellent performance
  • Contains no BPA
  • Outstanding chemical resistance
  • Lot-to-lot consistency for reproducible results
  • Increases productivity in peristaltic pumps - outlasts other clear tubing 2 to 1
  • Smooth, polished inner bore
  • Non-oxidizing and non-contaminating
  • Slips easily over fittings and grips securely
  • Coils marked at 1-foot intervals for easy measuring
  • Meets FDA criteria
Typical Applications:
  • General laboratory
  • Analytical instruments
  • Peristaltic and vacuum pumps
  • Ideal for condensers, incubators, desiccators, gas lines and drain lines
Informacje prawne
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)