Z764752
Microflex® 93-843 Supreno™ powder-free nitrile gloves
size XS
Synonim(y):
rękawica jednorazowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue nitrile
rozmiar
XS
sterylność
non-sterile
non-sterile
Właściwości
disposable
powder-free
opakowanie
pack of 100 ea (boxes of 100)
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Microflex SU-690-XS
dł. × grubość
9.7 in. (245 mm) × 5.5 mil (0.14 mm)
Opis ogólny
- Non-latex exam glove
- Non-sterile
- 100% powder-free, noncontaminating
- Ambidextrous
- Beaded, tear resistant cuffs
- Fully textured surface
Thickness:
- Cuff: 0.11 mm (4.3 mil)
- Palm: 0.14 mm (5.5 mil)
- Finger: 0.20 mm (7.8 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Cechy i korzyści
- Non-latex exam glove
- Non-sterile
- 100% powder-free, noncontaminating
- Ambidextrous
- Beaded, tear resistant cuffs
- Fully textured surface
Thickness:
- Cuff: 0.11 mm (4.3 mil)
- Palm: 0.14 mm (5.5 mil)
- Finger: 0.20 mm (7.8 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)