Merck
Z756997
Kern DBS moisture analyzer, for samples up to 60 g
AC/DC input 110 V AC
Synonim(y):
moisture sensor, moisture tester
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
producent / nazwa handlowa
Kern DBS 60-3 US
zakres pomiaru nośności
60 g
dł. × szer. × wys.
202 mm × 336 mm × 157 mm
Opis ogólny
  • Grzałka halogenowa ze szkła kwarcowego
  • Okno obserwacyjne nad próbką
  • Pamięć wewnętrzna dla automatycznej sekwencji 10 programów suszenia
  • Opis próbki dla maksymalnie 99 próbek
  • Wyświetlanie daty i godziny w standardzie
  • 10 płytek z próbkami w zestawie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)