Kluczowe dokumenty
Z748315
Sigma-Aldrich
Aldrich® Kugelrohr glassware set
one 2 L load flask, one 2 L bulb-tube and one straight tube, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
aparat do destylacji frakcyjnej, aparat do destylacji krótkodystansowej, aparat do destylacji próżniowej, aparat kugelrohr, aparatura destylacyjna, destylacja kugelrohr, szklana aparatura destylacyjna
Wybierz wielkość
1 SET
1920,00 zł
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 SET
1920,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
set of 1 pkg
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zestaw zawiera: jedną kolbę miarową o pojemności 2 l, jedną probówkę o pojemności 2 l i jedną probówkę prostą.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)