Kluczowe dokumenty
Z743927
Ohaus® Explorer® semi-micro analytical balance
Model EX125, weighing capacity 120 g, Precision 0.01 mg, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
Produkt Z743927 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
Model EX125
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30139511
Precision measuring range
0.01 mg
zakres pomiaru nośności
120 g
platforma śr.
3.14 in. (80 mm)
Opis ogólny
Zastosowania
Ważenie, ważenie procentowe, liczenie części, ważenie kontrolne, ważenie dynamiczne/zwierząt, napełnianie, sumowanie, recepturowanie, ważenie różnicowe, określanie gęstości, utrzymywanie wartości szczytowej, regulacja pipet, SQC
Wyświetlacz
Pełnokolorowy wyświetlacz graficzny VGA (przekątna 5,7 cala), 4-przewodowy rezystancyjny ekran dotykowy. Klawiatura QWERTY i klawiatura numeryczna do szybkiego wprowadzania danych GLP i GMP oraz innych danych aplikacji
Obsługa
Zasilacz sieciowy (w zestawie)
Komunikacja
Łatwo dostępne porty komunikacyjne, w tym 2 porty USB i RS232 oraz opcjonalny czwarty port RS232 lub Ethernet. Wyjście danych GLP/GMP z zegarem czasu rzeczywistego. Funkcja transferu danych.
Konstrukcja
Metalowa podstawa, górna obudowa z tworzywa ABS, szalka ze stali nierdzewnej, antystatyczna szklana osłona przeciwprzeciągowa z odchylanymi drzwiczkami, wymienna pokrywa, drzwiczki automatyczne w modelach opcjonalnych
Cechy konstrukcyjne
W pełni automatyczny system kalibracji wewnętrznej, szybki czas stabilizacji, cztery czujniki bezdotykowe, wbudowany jonizator w modelach z drzwiczkami automatycznymi, do 14 języków obsługi, dostępne modele OIML, funkcja SAVE to USB, przełącznik blokady menu, uchwyt zabezpieczający, zintegrowany hak do ważenia poniżej wagi, zdejmowana platforma wagowa ze stali nierdzewnej, wskaźnik stabilności, wskaźniki przeciążenia i niedociążenia, automatyczny tryb gotowości.
Informacje prawne
Explorer is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)