Kluczowe dokumenty
Z743914
ART® SoftFit L Reload System
HLT 1000L, size 1000 μL, reload insert, non-sterile
Synonim(y):
Końcówka pipety z filtrem barierowym, Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
sterylność
non-sterile
Właściwości
HLT 1000L
reload insert
opakowanie
pkg of 4X768 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3782-RI
metody
PCR: suitable
rozmiar
1000 μL
pojemność
1000 μL
Opis ogólny
ART™ SoftFit-L Reload System to kompletna oferta końcówek do pipet kompatybilnych z pipetorami LTS™. Ten unikalny system zapewnia wstępnie załadowane końcówki do pipet w kolorowych wkładkach według wielkości objętości z opcją łatwego w użyciu zestawu do ponownego ładowania "push down". Do wyboru są sterylne lub niesterylne końcówki w pięciu rozmiarach objętości. Za każdym razem pipetuj próbki z dokładnością i precyzją, jakiej oczekujesz od pipety.
Cechy i korzyści
  • Wieże przeładunkowe to przyjazne dla środowiska rozwiązanie opakowaniowe.
  • Zmniejsza ilość odpadów plastikowych i optymalizuje wymagania dotyczące przestrzeni magazynowej.
  • Kompatybilne z pustymi stojakami SoftFit-L.
  • Kolorowe wkładki umożliwiają szybką i łatwą identyfikację objętości końcówki, usprawniając przepływ pracy.
  • Wieże przeładunkowe są przyjazną dla środowiska opcją pakowania, która zmniejsza ilość odpadów z tworzyw sztucznych i przestrzeń magazynową.
  • Kompatybilne z pustymi stojakami SoftFit-L.
  • Kolorowe wkładki umożliwiają szybką identyfikację objętości końcówki.
  • Wolne od DNazy, RNazy, DNA, ATP i endotoksyny.
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)