Z743911
ART® SoftFit L Reload System empty reload HLT insert
for 1000 ul - 1200 ul racks
Synonim(y):
Stojak przeładunkowy, stojak na końcówki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Właściwości
for 1000 ul - 1200 ul racks
opakowanie
pkg of 4X8 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3706-ER
metody
PCR: suitable
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Puste stojaki SoftFit-L stanowią ekologiczną alternatywę dla opakowań. Można je łączyć z wkładkami przeładunkowymi SoftFit-L i wieżami przeładunkowymi, aby wyeliminować nadmierne odpady z tworzyw sztucznych, które są zwykle wytwarzane w przypadku konwencjonalnych stojaków. Stojaki te są specjalnie zaprojektowane tak, aby były kompatybilne z wkładkami i wieżami przeładunkowymi ART SoftFit-L.
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)