Z743735
ART® Low Retention Barrier Tip
ART 20, size 20 μL, reload tower, sterile
Synonim(y):
Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej, sterylna barierowa końcówka pipety
Wybierz wielkość
3220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
reload tower
3220,00 zł
sterylność
sterile
Właściwości
ART 20
reload tower
opakowanie
pkg of 5X960 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2149P-05-RT
metody
PCR: suitable
rozmiar
20 μL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Końcówki ART z barierą o niskiej retencji zapewniają pełną ochronę przed aerozolami i zanieczyszczeniami płynnymi.
- Końcówki są wolne od DNazy, RNazy, DNA, ATP, inhibitorów PCR i endotoksyn.
- Możliwość układania końcówek barierowych w stosy umożliwia przechodzenie końcówek przez przesunięte otwory w dolnej wkładce.
- Prowadnice rękawa blister ułatwiają płynne przenoszenie wkładów końcówek do stojaka.
- Zewnętrzny rękaw chroni końcówki przed zewnętrznym zanieczyszczeniem podczas uzupełniania wkładów.
- Opcja pakowania końcówek pomaga zmniejszyć ilość odpadów plastikowych.
- Sztywna konstrukcja wkładów zapewnia niezawodne ładowanie końcówek.
- Numer partii i opis są drukowane na każdym wkładzie w celu łatwego śledzenia i identyfikacji.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)