Kluczowe dokumenty
Z743276
Julabo® adaptors
for metal tubing, m10 male to m16 male, pack of 1
Synonim(y):
adapter kolczasty
Wybierz wielkość
1 EA
217,00 zł
217,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
217,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
217,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970444
Opis ogólny
Do użytku z pompami cyrkulacyjnymi 1407 CF31, CF40 i CF41, adapter do rur metalowych M10x1 męski na M16x1 męski, opakowanie 1 szt.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)