Kluczowe dokumenty
Z743272
Julabo® adaptors
barbed fittings, for 10 mm i.d. tubing, pack of 2
Synonim(y):
adapter kolczasty
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970447
Opis ogólny
Do użytku z pompami cyrkulacyjnymi 1407, 2 złączki kolczaste do rur o średnicy wewnętrznej 10 mm. Do użytku ze złączkami M16x1. Wymaga żeńskiej nakrętki kołpakowej M16x1.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)