Kluczowe dokumenty
Z743268
Julabo® tube clamp
size 2, for 10/12 mm i.d CR tubing or 8 mm i.d reinforced tubing
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970481
Opis ogólny
Zaciski do rurek zapewniające bezpieczne mocowanie rurek od aplikacji do przyrządu do kontroli temperatury.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)