Kluczowe dokumenty
Z743202
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
spring clamps for use with universal basic tray
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970631
Opis ogólny
Zestaw zacisków sprężynowych do użytku z podstawową tacą ze stali nierdzewnej Z743203 (8970630). Zestaw zawiera 12 zacisków sprężynowych o długości 135 mm i 5 zacisków sprężynowych o długości 190 mm. Do użytku z modelami łaźni wodnych z wytrząsaniem 1407 SW22, SW23.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)