Kluczowe dokumenty
Z743187
Julabo® bath covers
plexiglas cover to fit CORIO CD-1001F
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9970247
Opis ogólny
Przezroczysta osłona z pleksiglasu zmniejsza parowanie płynu do kąpieli i oszczędza energię. Unosząca się para jest odprowadzana z powrotem do wanny. Oznacza to, że płyn kąpielowy pozostaje w łaźni, a cykle napełniania są wydłużone. Dodatkową korzyścią jest to, że osłona zapobiega zanieczyszczeniu próbek w łaźni. Kaptur może być używany w zakresie temperatur od -10°C do +80°C.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)