Z743138
Julabo® cryo-compact circulator
CF31, capacity 3.5 L, temperature -30-200 °C, precision: ±0.02, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (6-20p)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9400331
zakres pomiaru temperatury
-30-200 °C, precision: ±0.02
pojemność
3.5 L
Opis ogólny
Nowa seria CF oferuje kompaktowe cyrkulatory chłodząco-grzewcze. Dzięki niewielkim wymiarom gabarytowym urządzenia te można umieścić nawet na bardzo małej powierzchni lub w złożonej instalacji. Wszystkie modele oferują wydajność grzewczą 2 kW i klasę bezpieczeństwa 3 zgodnie z normą DIN12876-1. Maksymalna temperatura otoczenia +40°C, a także chłodzenie powietrzem wentylacyjnym umożliwiają instalację urządzeń bardzo blisko siebie z innymi urządzeniami lub bezpośrednio pod wyciągiem oparów. Ponadto wszystkie modele są wyposażone w złącza pomp do zastosowań z temperaturą zewnętrzną oraz otwór w wannie do kontroli temperatury małych obiektów bezpośrednio w wannie cyrkulacyjnej. Części zwilżane wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. Przyrządy wyposażone są w niezawodną elektronikę mikroprocesorową o wysokiej stabilności temperatury, a także funkcje ostrzegawcze i bezpieczeństwa.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)