Kluczowe dokumenty
Z743090
Julabo® HighTech series refrigerated/heating circulator
FP35-HL, AC/DC input 230 V AC, UK plug, volume 2.5 L
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
producent / nazwa handlowa
FP35-HL
Julabo 9312618
Parametry
-35 °C temp. range (150 °C)
0.2 bar suction rate (0.4 bar)
0.4 bar pump pressure (0.7 bar)
22-26 L/min pump flow
wydajność chłodnicza
0.45 kw (at 20 °C)
otwór łaźni szer. × dł. × śr.
18 cm × 12 cm × -- cm
pojemność
2.5 L
2.5 L
2500 mL
Opis ogólny
For internal and external temperature applications. All HighTech circulators are capable of monitoring an external system directly with an optional Pt 100 temperature sensor. Safety class 3.
  • ICC = Intelligent Cascade Control
  • Optimum temperature stability with varying systems achieved by the self-tuning controller, adjustable PID control parameters
  • VFD Comfort display, resolution to 0.01°C
  • RS232 and RS485 interface, option: integrated Profibus
  • LCD display (HL model only) for convenient user-guidance, analog/digital setpoint input. Display resolution 0.01 up to 99.99°C
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)