Kluczowe dokumenty
Z743025
Julabo® CORIO CD heating circulator with open bath
CD-B39, capacity 35 L (41 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Produkt Z743025 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
stainless steel bath
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9012439
zakres pomiaru temperatury
20-150 °C
pojemność
35 L (41 L)
zewnętrzne szer. × dł. × wys.
54 cm × 34 cm × 57 cm
otwór szer. × dł. × wys.
33 cm × 30 cm × 30 cm
Opis ogólny
Otwarte cyrkulatory wannowe z nowej serii CORIO są wyposażone w wysokiej jakości zbiorniki wannowe wykonane ze stali nierdzewnej i przyłącza pomp.
Twoje zalety
  • Modele do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Jasny, biały, czytelny wyświetlacz
  • Bardzo cicha praca
  • Łatwa zmiana pompy między obiegiem wewnętrznym i zewnętrznym
  • Złącze USB
  • Wysokiej jakości zbiorniki wannowe wykonane ze stali nierdzewnej
  • Zintegrowana śruba spustowa (z wyjątkiem B5)
Wężownica chłodząca i pokrywa wanny dostępne jako akcesoria opcjonalne
Informacje prawne
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)