Kluczowe dokumenty
Z742966
Julabo® CORIO C/CD heating immersion circulator bath tank
B39, stainless steel bath (Insulated), capacity 35 - 41 L
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiały
stainless steel bath (Insulated)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9903439
pojemność
35 - 41 L
Opis ogólny
Zbiornik wannowy B39 ze stali nierdzewnej do użytku z Corio™ C i Corio™ CD.
Informacje prawne
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)