Kluczowe dokumenty
Z742827
Kern KB series precision balances
Kern KB 2400-2N, weighing capacity 2400 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
wejście AC/DC
100 - 240 V AC, universal plug set
Właściwości
Does not include draft shield
producent / nazwa handlowa
Kern KB 2400-2N
zakres pomiaru nośności
2400 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
platforma szer. × śr.
150 mm × 170 mm
Opis ogólny
Kompaktowa waga precyzyjna z dużym zakresem ważenia oraz automatyczną regulacją wewnętrzną.
Cechy
  • KERN KBJ z automatyczną regulacją wewnętrzną: Przy każdym ponownym uruchomieniu waga jest automatycznie adiustowana, co gwarantuje wysoki stopień dokładności i uniezależnia ją od lokalizacji.
  • Idealna do zastosowań mobilnych wymagających weryfikacji, takich jak ambulatoryjne zakupy złota i biżuterii.
  • Prowadzenie użytkownika krok po kroku na wyświetlaczu poprzez dialog Tak/Nie
  • Dowolnie programowalna jednostka ważąca, np. wyświetlanie bezpośrednio w specjalnych jednostkach, takich jak długość nici g/m, gramatura g/m2 itp.
  • Standardowa osłona przeciwwiatrowa w kształcie pierścienia, tylko dla modeli z płytą ważącą o wymiarach, przestrzeń ważenia ØxH 90x40 mm
Dane techniczne
  • Podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 9 mm
  • Wymiary całkowite bez osłony przeciwwiatrowej WxDxH 167x250x85 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)