Z742763
Kern EG series Toploader balances
Kern EG 2200-2NM+963-127+YKA-03, weighing capacity 2200 g, DKD Calibration Certificate included
Synonim(y):
waga, waga laboratoryjna
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
220 V AC, universal plug set
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern EG 2200-2NM+963-127+YKA-03
zakres pomiaru nośności
2200 g
szer. × głębokość × wys.
235 mm × 185 mm × 165 mm
platforma szer. × dł.
180 mm × 160 mm
masa
2 kg
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Stabilna charakterystyka temperaturowa
- Krótki czas stabilizacji
- Konstrukcja odporna na wstrząsy
- Wysoka wydajność przy obciążeniu narożnym
- Wyświetlacz pojemności: Wyświetlacz słupkowy pokazuje, jaka część zakresu ważenia jest jeszcze dostępna.
- Sumowanie sztuk podczas liczenia
- Ochronna osłona robocza w zestawie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)