Kluczowe dokumenty
Z742586
Accuris M1 Grade Calibration Weight
size 1000 g, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41111500
NACRES:
NB.35
Materiały
stainless steel
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific W1005-1000
rozmiar
1000 g
Powiązane kategorie
Opis ogólny
  • Tolerancja klasy F1 według OIML (Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej)
  • Współpracuje ze wszystkimi wagami laboratoryjnymi Accuris
  • Niemagnetyczna stal nierdzewna
  • Zawiera ochronne etui z tworzywa sztucznego
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)