This product is suitable for use in a temperature range of 4°C - 65°C. Unfortunately, the temperature tolerance has not been investigated.
Z742450
Orbi-Shaker™ MP with 4 position micro plate platform
AC/DC input 110 V AC, US 3-pin plug
Synonim(y):
Wytrząsarka tłokowa, wytrząsarka laboratoryjna, wytrząsarka pozioma
About This Item
Właściwości
3 mm orbit
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BT1502
Parametry
200-1500 rpm speed (10 RPM increment)
4-65 °C temperature
szer. × śr. × wys.
13.1 in. × 11.74 in. × 4.7 in.
masa
12
pojemność
capacity(max 4 microplates)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cyfrowy mikroprocesor zapewnia dokładną kontrolę prędkości bezszczotkowego, bezobsługowego napędu silnika, a zarówno prędkość, jak i czas mogą być jednocześnie wyświetlane na dużym wyświetlaczu LED.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Hi. How reliable is the temperature regulation on this? Particularly at 4°C. Also, can this be placed in a refrigerator at 4°C and operate without issue? Thanks, Della