Kluczowe dokumenty
Z742448
MAGic Clamp magnetic clamp
holds 3000 mL Erlenmeyer flask
Synonim(y):
flask clamps, magnetic clamps
Wybierz wielkość
1 EA
596,00 zł
596,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
596,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.73
596,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
holds 3000 mL Erlenmeyer flask
max 4x3000ml flask
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H1000-MR-3000
Opis ogólny
The convenient MAGic Clam platform for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique, magnetic attachment method is the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
designed to be used with Benchmark Scientific H1010 shaking incubators and OrbiShaker XL orbital shakers
Informacje prawne
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)