Merck
Z741835
Extech Stem Thermometer, Waterproof
About This Item
Kod UNSPSC:
42182209
NACRES:
NB.79
Właściwości
CE compliant
battery included (LR44)
resolution 0.1 °F/C
(WEEE Compliant)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Extech Instruments 39240
zakres pomiaru temperatury
-40-392 °F (-40 to 200 °C)
rozmiar
5.9 in. × 0.8 in. × 0.7 in., 150 x 20 x 18mm
masa
0.7 oz20 g
Cechy i korzyści
  • Pocket size with Max/Min recording
  • Measures temperature in frozen solids and liquids
  • 2.75" (70mm) Stainless steel stem