Potężny to najlepsze słowo opisujące ten mini-worteksator. Dzięki orbicie o średnicy 4 mm i stałej prędkości 2800 obr/min, Vornado błyskawicznie wiruje nawet największe próbki, w tym prawie pełną probówkę o pojemności 50 ml. Pomimo potężnego silnika, Vornado zajmuje mniej niż 4X4 cale, dzięki czemu zmieści się nawet na najbardziej zatłoczonym stole.
Obsługa Insta-Touch oznacza, że silnik jest automatycznie aktywowany przy lekkim nacisku na środkową głowicę kubka. Praca jest płynna, cicha i wydajna. Po usunięciu nacisku działanie natychmiast ustaje.
Unikalna konstrukcja głowicy Vornado zapobiega przedostawaniu się płynów do obudowy, przedłużając żywotność silnika. Urządzenie jest dostępne z pięcioma różnymi kolorami głowicy.
Informacje prawne
Vornado is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)