Kluczowe dokumenty
Z740912
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class B, meets DIN ISO 4788
capacity 100 mL, subdivision, 1.0 mL, tol. 1.0 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper, hex base
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Właściwości
subdivision 1.0 mL
opakowanie
pkg of 1 ea
tol. measuring range
1.0 mL
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Cylindry miarowe z przezroczystego szkła borokrzemowego z bezpieczną sześciokątną podstawą. Wylewka jest przesunięta względem podstawy, dzięki czemu w przypadku przechylenia cylindra wylewka nie zostanie uszkodzona. Sześciokątna podstawa zapobiega stoczeniu się cylindra ze stołu. Spełnia wymagania normy DIN ISO 4788 klasa B i specyfikacje. W komplecie z plastikowym zderzakiem. Podziałka "To Contain".
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)