Kluczowe dokumenty
Z740805
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class B, meets ASTM E288
capacity 1000 mL, tol. 0.50 mL, stopper size 22, PE
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
PE
rozmiar zatyczki
22
Połączenie
joint ST/NS neckstopper size 22
joint stopper22
Właściwości
class B meets ASTM E288
opakowanie
pkg of 1 ea
tol. measuring range
0.50 mL
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
Kolba miarowa z przezroczystego szkła borokrzemianowego z korkiem z polietylenu. Klasa B, spełnia specyfikacje ASTM E288. Niebieskie oznaczenie miejsca i pojemności. Białe oznaczenie poziomu. Kalibracja "To Contain".
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)