Kluczowe dokumenty
Z740749
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class A, meets ASTM E288
capacity 25 mL, tol. 0.040 mL, stopper size 9, PE
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
PE
rozmiar zatyczki
9
Połączenie
joint ST/NS neckstopper size 9
joint stopper9
Właściwości
class A meets ASTM E288
opakowanie
pkg of 6 ea
tol. measuring range
0.040 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Kolba miarowa z przezroczystego szkła borokrzemowego z korkiem z polietylenu. Klasa A spełnia specyfikacje ASTM E288. Niebieskie oznaczenie miejsca i pojemności. Białe oznaczenie poziomu. Kolby posiadają certyfikat partii lub certyfikat indywidualny. Kalibracja "To Contain".
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)