Kluczowe dokumenty
Z740618
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials petri dish
soda lime glass, dish diam. × H 50 mm × 17 mm, autoclavable
Wybierz wielkość
24 EA
814,00 zł
814,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
24 EA
814,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
814,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
soda-lime glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
lid
opakowanie
pack of 24 ea
pojemność naczynia
~30 mL
Śr. naczynia × wys.
50 mm × 17 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Przezroczyste szalki Petriego z miękkiego szkła krzemianowego, z dopasowaną dolną i górną częścią. Szkło sodowo-wapniowe wielokrotnego użytku, można sterylizować w autoklawie.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)