Kluczowe dokumenty
Z740177
Millipore
Amicon® Ultra-0.5
Ultracel-50 membrane, 50 kDa
About This Item
Kod UNSPSC:
41104816
Materiały
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
50 kDa
opakowanie
pack of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Millipore UFC505024
rozmiar probówki
~1.5 mL
pojemność robocza
0.5 mL
wielkość porów
50 kDa MWCO
Informacje prawne
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Esteban Cruz et al.
Cancers, 11(6) (2019-06-27)
Nanoparticle carriers offer the possibility of enhanced delivery of therapeutic payloads in tumor tissues due to tumor-selective accumulation through the enhanced permeability and retention effect (EPR). Gold nanoparticles (AuNP), in particular, possess highly appealing features for development as nanomedicines, such