Kluczowe dokumenty
Z694843
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/A
encapsulated in card for use in air monitoring in Nuclear Industry
Synonim(y):
bibuły filtracyjne z włókna szklanego, filtry kwarcowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41104918
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
borosilicate glass
opis
GF/A grade: fast, high loading
Właściwości
encapsulated in card for use in air monitoring in Nuclear Industry
producent / nazwa handlowa
Whatman 1820900086
Whatman Article No. 28418339 (US reference)
opakowanie
pkg of
grubość
0.26 mm
wielkość porów
1.6 μm
przydatność
suitable for (gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.)
Opis ogólny
Grade GF/A: 1.6 μm
Grade GF/A binder-free Whatman glass fiber filters with fine particle retention, high capacity, fast flow rates for large-volume liquid and air filtration.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)