Merck
Z690481
Ace replacement reactor body
capacity 500 mL, PTFE
About This Item
Kod UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
Materiały
PTFE
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6391-05
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ace reactor bodies are replacement parts for the Ace all-PTFE filter reactor assembly, Z690368, Z690473 and Z690503.