Kluczowe dokumenty
Z685631
Tygon® formula 2375 laboratory tubing
I.D. × O.D. 4.8 mm × 8.0 mm, L 15 m (50 ft)
Synonim(y):
Niewypłukujące się rurki, Rurki odporne na chemikalia, rurki laboratoryjne
Wybierz wielkość
1 PKG
873,00 zł
873,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
873,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.51
873,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 50 feet
producent / nazwa handlowa
St. Gobain AJK00012
śr. wewn. × śr. zewn.
4.8 mm × 8.0 mm
Długość
15 m (50 ft)
grubość ścianki
1.6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tygon laboratory tubing, formula 2375, is chemically resistant tubing. Clear, flexible tubing suitable for specialty chemical production and hazardous material handling.
  • Resistant to MEK, acids, bases, ketones, and alcohols
  • Plasticizer free
  • No contamination from leaching
  • Biocompatible
  • No disposal concerns
  • Releases only carbon dioxide and water upon incineration
  • Sterilize by gas or radiation
Charakterystyka techniczna
Technical data:
Tensile Strength: 1900 psi (13.1 MPa)
Ultimate Elongation: 850%
Tensile Stress @ 100% elongation: 425 psi (2.9 MPa)
Tensile Set (@ 75% of ultimate elongation): 300%
Tear Resistance: 240 lb-f/inch (42 kN/m)
Compression Set Constant Deflection: 100% @ 158°F (70°C) for 22 hours
Brittle Temperature: < -75°F (<-59°C)
Low Temp. Flexibility: -103°F (-75°C)
Specific Gravity: 0.9
Water Absorption: 0.04% 24 hrs at 73°F (23°C)
Maximum Recommended Operating Temperature: 130°F
Color: Clear
Informacje prawne
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Robert Morhard et al.
IEEE transactions on bio-medical engineering, 67(8), 2337-2348 (2019-12-17)
Ethanol ablation, the injection of ethanol to induce necrosis, was originally used to treat hepatocellular carcinoma, with survival rates comparable to surgery. However, efficacy is limited due to leakage into surrounding tissue. To reduce leakage, we previously reported incorporating ethyl